Learn More
Emma Safety Footwear Zapatos de seguridad Amazone
Además de ser un zapato extremadamente seguro, Amazone también ofrece a su usuario una comodidad excepcional. La puntera de acero protege frente a los objetos que caen, mientras que la suela Easy Twist proporciona un agarre firme.
Marca:  Emma Safety Footwear MM33254637
Detalles adicionales : Peso : 0.40000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15994220
  • 131.00€ / 1 par
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • S3-Zapatos de seguridad con suela para trabajar en condiciones húmedas
  • Estructura en nobuck engrasado
  • Suela GripForce™ Easy Twist
  • Tiras reflectantes 3M™
  • Hydro-Tec™ Sanitized Silver para unos pies más secos y frescos.
  • Sanitized
Especificaciones
Especificaciones
EN ISO 20345:2011
Negro
Hydro-Tec™ Sanitized Silver
37
Cordones
Amazone
Nobuck engrasado
Acero