Learn More
Thermo Scientific Chemicals Amaranto, 85 %
Catalog Number p-3756751
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
915-67-3
C20H11N2Na3O10S3
604.46
MFCD00004076
VOBHRQFELWTZFS-DXVNCNPQSA-K
Acid Red 27, C.I. 16185
6364527
trisodio; 3-oxo-4-[(4-sulfonatonaftaleno-1-il)hidrazinilideno]naftaleno-2,7-disulfonato
[Na+].[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC=C2C(=C1)C=C(C(=O)\C2=N\NC1=C2C=CC=CC2=C(C=C1)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
915-67-3
C20H11N2Na3O10S3
604.46
MFCD00004076
VOBHRQFELWTZFS-DXVNCNPQSA-K
Acid Red 27, C.I. 16185
6364527
trisodio; 3-oxo-4-[(4-sulfonatonaftaleno-1-il)hidrazinilideno]naftaleno-2,7-disulfonato
[Na+].[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC=C2C(=C1)C=C(C(=O)\C2=N\NC1=C2C=CC=CC2=C(C=C1)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Amaranth
Punto de fusión 218.0°C to 220.0°C
Nombre de nota Pure
Intervalo de porcentaje de ensayo 85%
Índice Merck 15, 369
Información de solubilidad Solubility in water: 50g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol and propylene glycol, slightly soluble in alcohol, insoluble in most organic solvents
Espectro infrarrojo Auténtico
Formula Weight (peso de la fórmula) 604.46
Porcentaje de pureza 85%
Grado Pure
Envase Frasco de vidrio
UV_Vis 80% min.
Color Marrón a marrón-rojo
Cantidad 25 g
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Amaranth
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2