Learn More
Alambre de aluminio, 99,99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™
Catalog Number 11312398
37.00 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
1 m
25 m
5 m
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
7429-90-5
Al
26.98
MFCD00134029
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
5359268
CHEBI:33629
[Al]
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
7429-90-5
Al
26.98
MFCD00134029
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
5359268
CHEBI:33629
[Al]
Forma: aprox. 8,4g/m; templado: suave
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Aluminum
Color Plata
Nombre de nota Annealed
Aspecto Silver-colored wire
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.999% (Metals basis)
Cantidad 1 m
Nombre IUPAC aluminio
Olor Odorless
Formulario Alambre, ≈8,4g/m, templado: suave