Learn More
Aluminum Wire, 0.05mm (0.002 in.) dia, hard, 99.99% (Metals basis), Alfa Aesar™
Form: Approx. 0.0053g/m; Temper: as drawn
Marca:  Alfa Aesar 040676.G6
Detalles adicionales : CAS : 7429-90-5 Peso : 0.01000kg
Cantidad. 10m
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11308618
  • 503.00€ / 10 metros
Fecha de envío estimada
del proveedor 25-06-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
7429-90-5
26.982
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
5359268
aluminum
Al
MFCD00134029
aluminium, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminium flake, dust, noral aluminium
CHEBI:33629
[Al]
Especificaciones
Aluminum
Hard
Silver-colored wire
Al
aluminium, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminium flake, dust, noral aluminium
[Al]
Odorless
5359268
Wire, 0.05mm (0.002 in.) dia.
Silver
10m
7429-90-5
99.99% (Metals basis)
MFCD00134029
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
aluminum
26.982
CHEBI:33629
Temper: as drawn