Learn More
Óxido de titanio y aluminio, 99,5 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Descripción
Aluminum titanium oxide is used in refractory industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Aluminum titanium oxide |
Forma física | Polvo de malla -100 |
Cantidad | 25 g |
Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica) |
Información de solubilidad | Insoluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 181.86 |
Porcentaje de pureza | 99.5% |
Olor | Odorless |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Aluminum titanium oxide
- Atención
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P405-Guardar bajo llave.
- P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .