Learn More
Alfa Aesar™ Aluminum titanium oxide, 99.5% (metals basis)
Marca:  Alfa Aesar™ 014484.22
Detalles adicionales : CAS : 12004-39-6 Peso : 0.10000kg
Cantidad. 100g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11312438
  • 219.00€ / 100 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 24-07-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
12004-39-6
181.825
CNRZQDQNVUKEJG-UHFFFAOYSA-N
16213786
O=[Al]O[Ti](=O)O[Al]=O
Al2O5Ti
MFCD00064749
aluminum titanate, powder, oxo-bis oxoalumanyloxy titanium, trioxo-2,4-dioxa-1,5-dialumina-3-titanapentane, aluminum titanate, nanopowder, <25 nm particle size bet trace metals basis
oxo-bis(oxoalumanyloxy)titanium
Especificaciones
Aluminum titanium oxide
(metals basis)
MFCD00064749
CNRZQDQNVUKEJG-UHFFFAOYSA-N
oxo-bis(oxoalumanyloxy)titanium
16213786
Powder
−100 Mesh
100g
12004-39-6
Al2O5Ti
aluminum titanate, powder, oxo-bis oxoalumanyloxy titanium, trioxo-2,4-dioxa-1,5-dialumina-3-titanapentane, aluminum titanate, nanopowder, <25 nm particle size bet trace metals basis
O=[Al]O[Ti](=O)O[Al]=O
181.825
181.86
99.5%
Odorless