Learn More
Alfa Aesar™ Aluminum Thinfoil, 10.0 micron (0.0004 in.) thick, 99.0% (metals basis)
Marca:  Alfa Aesar™ 041798.GH
Detalles adicionales : CAS : 7429-90-5 Peso : 0.01000kg
Cantidad. 100 x 100mm
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11308968
  • 97.70€ / cada uno
En stock 1
Añadir a la cesta
Especificación
7429-90-5
26.982
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
5359268
aluminum
Al
MFCD00134029
aluminium, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminium flake, dust, noral aluminium
CHEBI:33629
[Al]
Especificación
Aluminum Thinfoil
100 x 100mm
7429-90-5
Al
aluminium, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminium flake, dust, noral aluminium
[Al]
Odorless
5359268
Foil
99.0%
≈0.067g/50x50mm
Not certified pinhole free
(metals basis)
MFCD00134029
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
aluminum
26.982
CHEBI:33629
10.0 Micron (0.0004 in.) thick