Learn More
Alfa Aesar™ Aluminum slug, 6.35mm (0.25 in.) dia. x 12.7mm (0.50 in.) length, Puratronic™, 99.999% (metals basis)
Marca:  Alfa Aesar™ 042324.09
Detalles adicionales : CAS : 7429-90-5 Peso : 0.01000kg
Cantidad. 10g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11374388
  • 32.90€ / 10 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 19-02-2019
Añadir a la cesta
Especificación
7429-90-5
26.982
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
5359268
aluminum
Al
MFCD00134029
aluminium, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminium flake, dust, noral aluminium
CHEBI:33629
[Al]
Especificación
Aluminum slug
10g
7429-90-5
Al
aluminium, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminium flake, dust, noral aluminium
Odorless
aluminum
5359268
Slug
Puratronic™
≈1.1g/slug
6.35mm (0.25 in.) dia. x 12.7mm (0.50 in.) length
(metals basis)
MFCD00134029
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
[Al]
26.982
CHEBI:33629
99.999%