Learn More
Alfa Aesar™ Aluminum slug, 3.175mm (0.125 in.) dia. x 6.35mm (0.25 in.) length, Puratronic™, 99.9995% (metals basis)
Marca:  Alfa Aesar™ 043391.30
Detalles adicionales : CAS : 7429-90-5 Peso : 0.25000kg
Cantidad. 250g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11315667
  • 1420.00€ / 250 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 18-03-2019
Añadir a la cesta
Especificación
7429-90-5
26.982
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
5359268
aluminum
Al
MFCD00134029
aluminium, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminium flake, dust, noral aluminium
CHEBI:33629
[Al]
Especificación
Aluminum slug
250g
7429-90-5
Al
aluminium, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminium flake, dust, noral aluminium
[Al]
Odorless
5359268
Slug
Puratronic™
≈0.14g/slug
3.175mm (0.125 in.) dia. x 6.35mm (0.25 in.) length
(metals basis)
MFCD00134029
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
aluminum
26.982
CHEBI:33629
99.9995%