missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ Aluminum Silicon slug, 12.7mm (0.5 in.) dia. x 12.7mm (0.5 in.) length, Puratronic™, 99.999% (metals basis)

Marca:  Alfa Aesar™ 039672.14

Detalles adicionales : Peso : 0.02500kg

Cantidad. 25g

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15453705

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas


Especificaciones

Identificadores de productos químicos

11145-30-5
55.067
CSDREXVUYHZDNP-UHFFFAOYSA-N
9793685
[Al].[Si]
AlSi
MFCD00143595
silicon aluminum, aluminum-silicon alloy, al.si, aluminum silicon slug, aluminium silicon, aluminium-silane 1/1, aluminum silicon powder,-325 mesh, aluminum silicon slug, 6.35mm 0.25in dia x 6.35mm 0.25in length, aluminum silicon slug, 12.7mm 0.5in dia x 12.7mm 0.5in length, puratronic, aluminum silicon slug, 6.35mm 0.25in dia x 12.7mm 0.5in length, puratronic
aluminum;silicon

Especificaciones

Al:Si; 96.5:3.5 approximate wt%
25g
11145-30-5
AlSi
silicon aluminum, aluminum-silicon alloy, al.si, aluminum silicon slug, aluminium silicon, aluminium-silane 1/1, aluminum silicon powder,-325 mesh, aluminum silicon slug, 6.35mm 0.25in dia x 6.35mm 0.25in length, aluminum silicon slug, 12.7mm 0.5in dia x 12.7mm 0.5in length, puratronic, aluminum silicon slug, 6.35mm 0.25in dia x 12.7mm 0.5in length, puratronic
[Al].[Si]
55.067
Slug
Puratronic™
Aluminum Silicon slug
12.7mm (0.5 in.) dia. x 12.7mm (0.5 in.) length
(metals basis)
MFCD00143595
CSDREXVUYHZDNP-UHFFFAOYSA-N
aluminum;silicon
9793685
99.999%
Videos
SDS Documentos