missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ Aluminum Silicon slug, 12.7mm (0.5 in.) dia. x 12.7mm (0.5 in.) length, Puratronic™, 99.999% (metals basis)

126.00€ - 409.00€

Identificadores de productos químicos

CAS 11145-30-5
Fórmula molecular AlSi
Molecular Weight (g/mol) 55.067
Número MDL MFCD00143595
InChI Key CSDREXVUYHZDNP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo silicon aluminum, aluminum-silicon alloy, al.si, aluminum silicon slug, aluminium silicon, aluminium-silane 1/1, aluminum silicon powder,-325 mesh, aluminum silicon slug, 6.35mm 0.25in dia x 6.35mm 0.25in length, aluminum silicon slug, 12.7mm 0.5in dia x 12.7mm 0.5in length, puratronic, aluminum silicon slug, 6.35mm 0.25in dia x 12.7mm 0.5in length, puratronic
PubChem CID 9793685
IUPAC Name aluminum;silicon
SMILES [Al].[Si]
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
15453705 SDS Alfa Aesar™
039672.14
25g 126.00€
25 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock EU 1
Añadir a la cesta
 
15463705 SDS Alfa Aesar™
039672.22
100g 409.00€
100 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 18-06-2019
Añadir a la cesta
 
Especificaciones

Identificadores de productos químicos

11145-30-5
55.067
CSDREXVUYHZDNP-UHFFFAOYSA-N
9793685
[Al].[Si]
AlSi
MFCD00143595
silicon aluminum, aluminum-silicon alloy, al.si, aluminum silicon slug, aluminium silicon, aluminium-silane 1/1, aluminum silicon powder,-325 mesh, aluminum silicon slug, 6.35mm 0.25in dia x 6.35mm 0.25in length, aluminum silicon slug, 12.7mm 0.5in dia x 12.7mm 0.5in length, puratronic, aluminum silicon slug, 6.35mm 0.25in dia x 12.7mm 0.5in length, puratronic
aluminum;silicon

Especificaciones

Al:Si; 96.5:3.5 approximate wt%
25g
11145-30-5
AlSi
silicon aluminum, aluminum-silicon alloy, al.si, aluminum silicon slug, aluminium silicon, aluminium-silane 1/1, aluminum silicon powder,-325 mesh, aluminum silicon slug, 6.35mm 0.25in dia x 6.35mm 0.25in length, aluminum silicon slug, 12.7mm 0.5in dia x 12.7mm 0.5in length, puratronic, aluminum silicon slug, 6.35mm 0.25in dia x 12.7mm 0.5in length, puratronic
[Al].[Si]
55.067
Slug
Puratronic™
Aluminum Silicon slug
12.7mm (0.5 in.) dia. x 12.7mm (0.5 in.) length
(metals basis)
MFCD00143595
CSDREXVUYHZDNP-UHFFFAOYSA-N
aluminum;silicon
9793685
99.999%