Learn More
Cole-Parmer™ Aluminum Scoop
Marca:  Cole-Parmer™ 07207-02
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11799879
  • 37.65€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
para ver el stock
Especificaciones
Pala
Acanalado
6,25 in
Aluminio
350 mL