Learn More
Bochem™ Varillas de aluminio
Utilice las varillas de aluminio Botech™ para apoyar las bases del soporte.
Marca:  Bochem™ 5143
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10400251
  • 17.50€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 22-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Aluminio
  • Sin rosca
  • Los tamaños varían
  • Para base de soporte
  • 12 D/O
Especificaciones
Especificaciones
Aluminio
1000 mm
12 diám.
Bases de soporte