Learn More
Aluminum Powder, -100+325 mesh, 99.97% (Metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11310178
Click to view available options
Cantidad:
5 g
7429-90-5
Al
26.98
MFCD00134029
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
5359268
CHEBI:33629
aluminium
[Al]
7429-90-5
Al
26.98
MFCD00134029
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
5359268
CHEBI:33629
aluminium
[Al]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Aluminum
Color Silver to Gray
Aspecto Silver Gray powder
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.97% (Metals basis)
Cantidad 5 g
Punto de ignición 400°C (752°F)
Tamaño de malla -100+325 Mesh
Olor Odorless
Sensibilidad Water reactive
Formulario Powder
compliance-icons
Nombre del producto
  • Aluminum powder
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sólido pirofórico Categoría 1
  • Sustancia que\, en contacto con el agua\, desprende gases inflamables Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H250-Se inflama espontáneamente en contacto con el aire.
  • H261-En contacto con el agua desprende gases inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P222-No dejar que entre en contacto con el aire.
  • P231+P232-Manipular en gas inerte. Proteger de la humedad.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
  • P422-Almacenar el contenido en .
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .