Learn More
Brady™ Aluminum with Polyester Overlaminate Warning Safety Signs
5.90€ - 27.70€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Normas ISO 7010, EC 95/98
Material Aluminio, Poliéster
Cantidad 1 unidad
Descripción Aluminio con sobrelaminado de poliéster
Para utilizar con (aplicación) Se utiliza para las señales de seguridad en interiores y exteriores
Ver más especificaciones
Productos 5
Código de producto Marca Texto mostrado Anchura (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Texto mostrado Anchura (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
11886371
Ver documentos Detalles de la promoción
Brady™
255216
Señal de advertencia de zona peligrosa «!» 200 mm
11.90€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 25-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11760284
Ver documentos Detalles de la promoción
Brady™
241589
Señal de ADVERTENCIA de superficies calientes 200 mm
11.90€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 19-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11750284
Ver documentos Detalles de la promoción
Brady™
241588
Señal de ADVERTENCIA de superficies calientes 100 mm
6.50€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 19-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11724864
Ver documentos Detalles de la promoción
Brady™
255217
Señal de advertencia de zona peligrosa «!» 315 mm
27.70€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 25-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11740284
Ver documentos Detalles de la promoción
Brady™
241577
Señal de advertencia de zona peligrosa «!» 100 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
Normas ISO 7010, EC 95/98
1 unidad
Se utiliza para las señales de seguridad en interiores y exteriores
De -40 °C a 140 °C
Señal de seguridad de advertencia
Aluminio, Poliéster
Aluminio con sobrelaminado de poliéster
0,271 mm
Triangular
Negro sobre amarillo