Learn More
Placa de aluminio, aleación 6061, 3,18 mm de grosor, Thermo Scientific Chemicals
38.70€ - 75.70€
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15436845
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
045232.GT |
150 x 150 mm |
38.70€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15446845
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
045232.HB |
300 x 300 mm |
75.70€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Aluminum plate, alloy 6061 is commonly used for structural components, frames, brackets, jigs, fixtures, base plates, machine parts, hydraulic valve bodies, valves parts, fuse parts, gears, worm gears, rectifier parts, fasteners, truck and marine components, marine fittings and hardware, electrical fittings and connectors, hinge pins, magneto parts, appliance fittings, camera lens mounts, etc. 6061 is used for heavy duty structures requiring good strength-to-weight ratio with good corrosion resistance. 6061 is easily cold worked and formed in the annealed condition. Cutting, stamping, bending, deep drawing, drilling, tapping, etc. are all readily accomplished using standard methods.