Learn More
Alfa Aesar™ Aluminum, plasma standard solution, Specpure™, Al 10,000μg/mL
Marca:  Alfa Aesar™ 014405.AP
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg Transport : UN number : 1789 Chem class : 8 Pack group : III
Cantidad. 500mL
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11490430
  • 297.00€ / 500 ml
En stock 6
Añadir a la cesta
Especificación
MFCD00134029
Especificación
Aluminum plasma standard solution
Al in 5% HCl
UN1789
Specpure™
Al 10000μg/mL
MFCD00134029
Liquid
500mL