Learn More
Alfa Aesar™ Aluminum oxide, for TLC, with gypsum
For TLC
Marca:  Alfa Aesar™ 046113.36
Detalles adicionales : CAS : 1344-28-1 Peso : 0.50000kg
Cantidad. 500g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15452617
  • 87.20€ / 500 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 22-05-2019
Añadir a la cesta
Especificación
1344-28-1
101.96
PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
9989226
[O-2].[O-2].[O-2].[Al+3].[Al+3]
Al2O3
MFCD00003424
aluminium oxide, aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
dialuminum;oxygen(2-)
Especificación
Aluminum oxide
1344-28-1
MFCD00003424
aluminium oxide, aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
[O-2].[O-2].[O-2].[Al+3].[Al+3]
101.96
101.96
Odorless
1.765
White
500g
With gypsum
Al2O3
14,356
PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
dialuminum;oxygen(2-)
9989226
Powder
5 to 15 Micron APS
2980°C
2045°C