Learn More
Aluminum oxide, single crystal, Alfa Aesar™
Marca:  Alfa Aesar 040263.KG
Detalles adicionales : CAS : 1344-28-1 Peso : 0.01000kg
Cantidad. 1 pc.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15491637
  • 108.00€ / cada uno
Fecha de envío estimada
del proveedor 25-03-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
1344-28-1
101.96
PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
9989226
[O-2].[O-2].[O-2].[Al+3].[Al+3]
Al2O3
MFCD00003424
aluminium oxide, aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
dialuminum;oxygen(2-)
Especificaciones
Aluminum oxide
Al2O3
aluminium oxide, aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
[O-2].[O-2].[O-2].[Al+3].[Al+3]
101.96
12.7mm dia x 3.2mm thick,random orientation
1 pc.
1344-28-1
MFCD00003424
PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
dialuminum;oxygen(2-)
9989226
Shrink-wrapped
Videos
SDS Documentos