Learn More
Alfa Aesar™ Aluminum oxide, polymeric precursor, 10% w/v solution in toluene
Aluminum oxide sealants/films
Marca:  Alfa Aesar™ 042767.AD
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg Transport : UN number : 1993 Chem class : 3 Pack group : II
Cantidad. 50mL
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11375587
  • 218.00€ / 50 ml
Fecha de envío estimada
del proveedor 13-08-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
1344-28-1
101.96
PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
9989226
[O-2].[O-2].[O-2].[Al+3].[Al+3]
Al2O3
MFCD00003424
aluminium oxide, aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
dialuminum;oxygen(2-)
Especificaciones
Aluminum oxide
Polymeric precursor
50mL
Al2O3
UN1993
Soluble in hexane, toluene
[O-2].[O-2].[O-2].[Al+3].[Al+3]
101.96
Semi-Solid/Viscous Liquid
10% w/v solution in toluene
1344-28-1
Moisture Sensitive
MFCD00003424
aluminium oxide, aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
dialuminum;oxygen(2-)
9989226
Videos
SDS Documentos