Learn More
Alfa Aesar™ Aluminum oxide, neutral, for TLC
For TLC
Marca:  Alfa Aesar™ 046056.22
Detalles adicionales : CAS : 1344-28-1 Peso : 0.10000kg
Cantidad. 100g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15492597
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Especificaciones
1344-28-1
101.96
PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
9989226
[O-2].[O-2].[O-2].[Al+3].[Al+3]
Al2O3
MFCD00003424
aluminium oxide, aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
dialuminum;oxygen(2-)
Especificaciones
Aluminum oxide
1344-28-1
Al2O3
14,356
Slightly soluble in alkaline solutions. Insoluble in water.
[O-2].[O-2].[O-2].[Al+3].[Al+3]
101.96
101.96
Odorless
1.765
White
100g
Neutral
Al2O3
MFCD00003424
aluminium oxide, aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
dialuminum;oxygen(2-)
9989226
5-15 Micron APS Powder
5 to 15 Micron APS
2980°C
2045°C
Videos
SDS Documentos