Learn More
Alfa Aesar™ Aluminum oxide, neutral, HPLC Flash Grade
Marca:  Alfa Aesar™ 046025.A1
Detalles adicionales : CAS : 1344-28-1 Peso : 1.00000kg
Cantidad. 1kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15452597
  • 179.00€ / 1 Kg
Stock EU 2
Añadir a la cesta
Especificaciones
1344-28-1
101.96
PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
9989226
[O-2].[O-2].[O-2].[Al+3].[Al+3]
Al2O3
MFCD00003424
aluminium oxide, aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
dialuminum;oxygen(2-)
Especificaciones
Aluminum oxide
1344-28-1
Al2O3
14,356
PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
dialuminum;oxygen(2-)
9989226
Powder
Odorless
1.765
White
1kg
Neutral
Al2O3
MFCD00003424
aluminium oxide, aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
[O-2].[O-2].[O-2].[Al+3].[Al+3]
101.96
101.96
HPLC Flash
18 to 32 Micron APS
2980°C
2045°C