Learn More
Alfa Aesar™ Aluminum oxide desiccant, regular
Marca:  Alfa Aesar™ 044018.22
Detalles adicionales : CAS : 1344-28-1 Peso : 0.10000kg
Cantidad. 100g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11315098
  • 26.30€ / 100 g
En stock 2
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Dry gases and liquids
  • Gases include: CO2, acetylene, air, Ar, ethylene, He, H2, N2, O2
  • Liquids include: benzene, hexane, oil, pentane
Especificación
1344-28-1
101.96
PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
9989226
[O-2].[O-2].[O-2].[Al+3].[Al+3]
Al2O3
MFCD00003424
aluminium oxide, aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
dialuminum;oxygen(2-)
Especificación
Aluminum oxide desiccant
1344-28-1
MFCD00003424
PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
dialuminum;oxygen(2-)
9989226
Odorless
100g
Regular
Al2O3
aluminium oxide, aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
[O-2].[O-2].[O-2].[Al+3].[Al+3]
101.96
Spheres
3.2mm