Learn More
Alfa Aesar™ Aluminum oxide, for Decolorization
For Decolorization
Marca:  Alfa Aesar™ 046066.A1
Detalles adicionales : CAS : 1344-28-1 Peso : 1.00000kg
Cantidad. 1kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15442607
  • 126.00€ / 1 Kg
Fecha estimada de envío
29-12-2020
1344-28-1
101.96
PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
9989226
[O-2].[O-2].[O-2].[Al+3].[Al+3]
Al2O3
MFCD00003424
aluminium oxide, aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
dialuminio; oxígeno(2-)
Especificaciones
Aluminum oxide
Al2O3
MFCD00003424
aluminium oxide, aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
dialuminio; oxígeno(2-)
9989226
Polvo APS de 30-200 micrómetros
30 to 200 Micron APS
2980°C
2045°C
1344-28-1
Al2O3
14,356
Insoluble in water.
[O-2].[O-2].[O-2].[Al+3].[Al+3]
101.96
101.96
Odorless
1.765
Blanco
1kg
Videos
SDS Documentos