Learn More
Aluminum Oxide, Catalyst Support, Intermediate Surface Area (low SiO2), Alfa Aesar™
Form: S.A. 100m2/g
Marca:  Alfa Aesar 043857.A7
Detalles adicionales : Peso : 5.00000kg
Cantidad. 5kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11310538
  • 762.00€ / 5 Kg
Fecha de envío estimada
del proveedor 18-06-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
1344-28-1
101.96
PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
9989226
[O-2].[O-2].[O-2].[Al+3].[Al+3]
Al2O3
MFCD00003424
aluminium oxide, aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
dialuminum;oxygen(2-)
Especificaciones
Aluminum oxide
1344-28-1
MFCD00003424
aluminium oxide, aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
[O-2].[O-2].[O-2].[Al+3].[Al+3]
101.96
Odorless
White
Contains 0.1% SiO2
Al2O3
Off-white pellets
PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
dialuminum;oxygen(2-)
9989226
3.2mm (0.125 in.)
5kg