Learn More
Óxido de aluminio, para limpieza de masa biológica, Thermo Scientific™
Catalog Number p-7080059
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
1344-28-1
Al2O3
101.96
MFCD00003424
PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
9989226
[O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
1344-28-1
Al2O3
101.96
MFCD00003424
PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
9989226
[O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Para limpieza de masa biológica
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Punto de ebullición 2980°C
Nombre del producto químico o material Aluminum oxide
Punto de fusión 2045°C
Color Blanco
Forma física Polvo APS de 50-150 micrómetros
Cantidad 250 g
Fórmula lineal Al2O3
Índice Merck 14,356
Nombre IUPAC dialuminium(3+) trioxidandiide
Formula Weight (peso de la fórmula) 101.96
Olor Odorless
Índice de refracción 1.765