Learn More
Alfa Aesar™ Aluminum oxide, alpha-phase, 99.99% (metals basis)
Marca:  Alfa Aesar™ 036341.14
Detalles adicionales : CAS : 1344-28-1 Peso : 0.02500kg
Cantidad. 25g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11313428
  • 72.20€ / 25 g
Stock EU 4
Añadir a la cesta
Especificaciones
1344-28-1
101.96
PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
9989226
[O-2].[O-2].[O-2].[Al+3].[Al+3]
Al2O3
MFCD00003424
aluminium oxide, aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
dialuminum;oxygen(2-)
Especificaciones
Aluminum oxide
1344-28-1
Al2O3
14,356
PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
dialuminum;oxygen(2-)
9989226
Pieces
Odorless
1.765
2045°C
alpha-phase
(metals basis)
MFCD00003424
aluminium oxide, aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
[O-2].[O-2].[O-2].[Al+3].[Al+3]
101.96
101.96
99.99%
2 to 12mm
2980°C
25g