Learn More
Aluminum oxide, activated, neutral, Brockmann Grade I, 58 angstroms, Alfa Aesar
Neutral; S.A. 150m2/g
Marca:  Alfa Aesar 011502.A1
Detalles adicionales : CAS : 1344-28-1 Peso : 1.00000kg
Cantidad. 1kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11317187
  • 79.70€ / 1 Kg
En stock 11
Añadir a la cesta
Especificación
1344-28-1
101.96
PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
9989226
[O-2].[O-2].[O-2].[Al+3].[Al+3]
Al2O3
MFCD00003424
aluminium oxide, aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
dialuminum;oxygen(2-)
Especificación
Aluminum oxide
1344-28-1
MFCD00003424
PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
dialuminum;oxygen(2-)
9989226
-60 Mesh Powder
1kg
activated, neutral, 58 angstroms
Al2O3
aluminium oxide, aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
[O-2].[O-2].[O-2].[Al+3].[Al+3]
101.96
101.96
Brockmann