missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Aluminum Oxide, 99.5% trace Metals Basis, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Cantidad:
25 g
500 g
2.5 kg
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Aluminum Oxide |
Forma física | Powder |
Cantidad | 25 g |
Fórmula lineal | Al2O3 |
Número UN | NONH for all modes of transport |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 101.96g/mol |
Porcentaje de pureza | 99.5% (trace metals basis) |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'