Learn More
Aluminum Oxide, 99.5% trace Metals Basis, Honeywell Fluka™
Marca:  Honeywell Fluka 265497-25G
Detalles adicionales : CAS : 1344-28-1 Peso : 0.02500kg
Cantidad. 25g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15612810
Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.
Ver productos alternativos »
Especificaciones
1344-28-1
101.96
PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
dialuminum;oxygen(2-)
Al2O3
MFCD00003424
9989226
[O-2].[O-2].[O-2].[Al+3].[Al+3]
Especificaciones
Aluminum Oxide
99.5% trace metals basis
Al2O3
NONH for all modes of transport
[O-2].[O-2].[O-2].[Al+3].[Al+3]
101.96
101.96g/mol
25g
1344-28-1
Al2O3
MFCD00003424
PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
dialuminum;oxygen(2-)
9989226
Powder