Learn More
Alfa Aesar™ Aluminum nitride, N 32.0% min
Marca:  Alfa Aesar™ 011546.18
Detalles adicionales : CAS : 24304-00-5 Peso : 0.05000kg
Cantidad. 50g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11377247
  • 48.10€ / 50 g
En stock 1
Añadir a la cesta
Especificación
24304-00-5
40.989
PIGFYZPCRLYGLF-UHFFFAOYSA-N
90455
azanylidynealumane
AlN
MFCD00003429
aluminum nitride, aluminum nitride, aluminium nitride, unii-7k47d7p3m0, aluminium nitride, aluminum nitride paste, aluminum nitride 50g, aluminium nitride grade a, aluminium nitride grade b, aluminium nitride grade c
CHEBI:50884
N#[Al]
Especificación
Aluminum nitride
AlN
14,353
PIGFYZPCRLYGLF-UHFFFAOYSA-N
azanylidynealumane
90455
40.99
N 32.0% min.
−325 Mesh
typically <4 Micron APS
White
50g
24304-00-5
MFCD00003429
aluminum nitride, aluminum nitride, aluminium nitride, unii-7k47d7p3m0, aluminium nitride, aluminum nitride paste, aluminum nitride 50g, aluminium nitride grade a, aluminium nitride grade b, aluminium nitride grade c
N#[Al]
40.989
CHEBI:50884
Powder
3.26g/mL
Ammonia-like
Moisture Sensitive
>2200°C