missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Aluminum Nitrate Nonahydrate, ≥98%, ACS Reagent, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de polietileno
Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Aluminum Nitrate Nonahydrate |
Punto de fusión | 73°C |
Color | Blanco |
pH | 2.5 to 3.5 at 20°C |
Cantidad | 100 g |
Fórmula lineal | Al(NO3)3 · 9H2O |
Número UN | NONH for all modes of transport |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 375.13g/mol |
Porcentaje de pureza | ≥98% |
Grado | Reactivo ACS |
Mostrar más |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'