Learn More
Aalborg™ Válvula estándar de aluminio
La válvula de aguja Aalborg™ para caudalímetro de aluminio está diseñada para aplicaciones de laboratorio e industriales para regular gases y líquidos corrosivos o para un servicio de alta pureza.
Marca:  Aalborg™ VCLAB
Detalles adicionales : Peso : 0.04000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11882350
Cantidad Precio
1 95.62€ / cada uno
10 48.81€ / cada uno
En stock, listo para ser enviado: 5
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Diseñado para aplicaciones industriales y de laboratorio para la regulación de gases y líquidos corrosivos o para un servicio de alta pureza.
  • También pueden usarse como válvulas de cierre.
  • Los cuerpos de las válvulas están reforzados por valvas metálicas estructuralmente rígidas.
  • Las carcasas están hechas de aluminio anodizado, mientras que los casquillos están hechos de latón chapado o acero inoxidable 316.
Especificaciones
Especificaciones
2400 ml/min
130 l/min
Bajo caudal
65 °C
Válvula estándar