Learn More
Cole-Parmer™ Bloques de tubos para microcentrífugas de aluminio
Click to view available options
Longitud (métrico):
39,2 mm
Descripción
- 1 year warranty
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 40 de 0,5 y 15 de 1,5 ml |
Para utilizar con (equipo) | Para tubos de microcentrífuga de 40 x 0,5 ml y 15 x 1,5 ml |
Material | Aluminio |
Tipo | Accesorio, bloque |
Longitud (imperial) | 1.5 in. |
Longitud (métrico) | 39,2 mm |
Anchura (imperial) | 1.4 in. |
Anchura (métrico) | 35,6 mm |