Learn More
Brady™ Aluminum: ISO Safety Sign - Wear protective clothing
Sign compliant to ISO 7010.
12.10€ - 35.90€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 7010
Material Aluminio
Cantidad 1 unidad
Para utilizar con (aplicación) Interiores y exteriores
Grosor 1,016 mm
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Diámetro (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Diámetro (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
15684497
Ver documentos Detalles de la promoción
Brady™
819322
100 mm
12.10€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 26-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
15694497
Ver documentos Detalles de la promoción
Brady™
819323
200 mm
14.70€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 26-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
15604507
Ver documentos Detalles de la promoción
Brady™
819324
315 mm
35.90€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 26-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Aluminum
  • For indoor and outdoor use
Especificaciones
Especificaciones
ISO 7010
1 unidad
1,016 mm
Redondo
Blanco sobre azul
Aluminio
Interiores y exteriores
De - 40 °C a 140 °C
Globales