Learn More
Brady™ Aluminum: ISO Safety Sign - Warning: counter rotating rollers
Sign compliant to ISO 7010.
6.00€ - 27.35€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | ISO 7010 |
---|---|
Material | Aluminio |
Cantidad | 1 unidad |
Para utilizar con (aplicación) | Interiores y exteriores |
Grosor | 1,016 mm |
Código de producto | Marca | Anchura (métrico) | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Anchura (métrico) | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15684767
|
Brady™
830026 |
100 mm | 87 mm |
6.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15694767
|
Brady™
830027 |
200 mm | 173 mm |
11.75€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15604777
|
Brady™
830028 |
315 mm | 273 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
- Aluminum
- For indoor and outdoor use
Especificaciones
ISO 7010 | |
1 unidad | |
1,016 mm | |
Triangular | |
Negro sobre amarillo |
Aluminio | |
Interiores y exteriores | |
De - 40 °C a 140 °C | |
Globales |