Learn More
Hexafluoro-2,4-pentanodionato de aluminio, +98 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Especificaciones
Punto de ebullición | 170°C (decomposition) |
Nombre del producto químico o material | Aluminum hexafluoro-2,4-pentanedionate |
Punto de fusión | 70°C to 73°C |
Forma física | cristalino/a/s |
Cantidad | 2 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 648.17 |
Porcentaje de pureza | ≥98% |
Sensibilidad | Moisture sensitive |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Aluminum hexafluoro-2,4-pentanedionate
- Atención
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .