Learn More
Cole-Parmer™ Essentials Varilla de marco de aluminio
Customize your own lab frame to fit your application with the Frame Rod.
Marca:  Cole-Parmer™ Essentials 30392275
Detalles adicionales : Peso : 0.20000kg
Código de producto. 15256936
  • 22.85€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 14-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Rods are used with frame connectors to custom build your own laboratory frame.
  • Corrosion resistant rods.
  • Strong centerless cast aluminum will not corrode or rust.
  • Chamfered ends allow for easy and smooth fitting together of components.
Información de órdenes
LengthMetric
Especificaciones
Especificaciones
Cada uno
Aluminio
12.7 mm
457,2 mm
Varilla de marco
0.5 in.
18 in.