Learn More
Alfa Aesar™ Lámina de aluminio, 1,5 mm de grosor, recocido, 99,99 % (base metálica)
Marca:  Alfa Aesar™ 044491.FI
Detalles adicionales : CAS : 7429-90-5 Peso : 0.01000kg
Cantidad 50 x 50mm
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11440840
  • 65.80€ / cada uno
Fecha estimada de envío
08-06-2021
7429-90-5
26.982
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
5359268
aluminio
Al
MFCD00134029
aluminium, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminium flake, dust, noral aluminium
CHEBI:33629
[Al]
Especificaciones
Aluminum foil
50 x 50mm
7429-90-5
Al
aluminium, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminium flake, dust, noral aluminium
[Al]
Odorless
5359268
Papel de aluminio
≈10.125g/50x50mm
1.5mm (0.06 in.) thick, Annealed, Temper: soft
(base metálica)
MFCD00134029
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
aluminio
26.982
CHEBI:33629
99.99%
Videos
SDS Documentos