Learn More
Alfa Aesar™ Aluminum foil, 0.5mm (0.02 in.) thick, annealed, Puratronic™, 99.9999% (metals basis)
Marca:  Alfa Aesar™ 044332.HP
Detalles adicionales : CAS : 7429-90-5 Peso : 0.01000kg
Cantidad. 100 x 500mm
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11498450
  • 1388.00€ / cada uno
Fecha de envío estimada
del proveedor 20-02-2019
Añadir a la cesta
Especificación
7429-90-5
26.982
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
5359268
aluminum
Al
MFCD00134029
aluminium, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminium flake, dust, noral aluminium
CHEBI:33629
[Al]
Especificación
Aluminum foil
100 x 500mm
7429-90-5
Al
aluminium, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminium flake, dust, noral aluminium
Odorless
aluminum
5359268
Foil
Puratronic™
≈3.4g/50x50mm
0.5mm (0.02 in.) thick, Annealed, Temper: soft
(metals basis)
MFCD00134029
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
[Al]
26.982
CHEBI:33629
99.9999%