Learn More
Alfa Aesar™ Aluminum foil, 0.2mm (0.008 in.) thick, Puratronic™, 99.997% (metals basis)
Marca:  Alfa Aesar™ 043776.HP
Detalles adicionales : CAS : 7429-90-5 Peso : 0.01000kg
Cantidad. 100 x 500mm
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11310418
  • 367.00€ / cada uno
Stock EU 1
Añadir a la cesta
Especificaciones
7429-90-5
26.982
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
5359268
aluminum
Al
MFCD00134029
aluminium, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminium flake, dust, noral aluminium
CHEBI:33629
[Al]
Especificaciones
Aluminum foil
100 x 500mm
7429-90-5
Al
aluminium, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminium flake, dust, noral aluminium
[Al]
Odorless
5359268
Foil
Puratronic™
≈5.4g/100x100mm
0.2mm (0.008 in.) thick, Temper: as rolled
(metals basis)
MFCD00134029
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
aluminum
26.982
CHEBI:33629
99.997%