Learn More
Aluminum Foil, 0.25mm (0.01 in.) thick, Puratronic™, 99.997% (Metals basis), Alfa Aesar™
Form: Approx. 1.7g/50 x 50mm; Temper: as rolled
Marca:  Alfa Aesar 011375.FI
Detalles adicionales : CAS : 7429-90-5 Peso : 0.01000kg
Cantidad. 50 x 50mm
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11375839
  • 32.03€ / cada uno
En stock 46
Añadir a la cesta
Especificación
7429-90-5
26.982
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
5359268
aluminum
Al
MFCD00134029
aluminium, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminium flake, dust, noral aluminium
CHEBI:33629
[Al]
Especificación
Aluminum
7429-90-5
2.7g/cm3
Al
aluminium, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminium flake, dust, noral aluminium
[Al]
Odorless
5359268
Foil, 0.25mm (0.01 in.) thick
50 x 50mm
Silver-colored foil
99.997% (Metals basis)
MFCD00134029
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
aluminum
26.982
CHEBI:33629
Silver