Learn More
Lámina de aluminio, 0,25 mm de grosor, Puratronic™, 99,997 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4781763
Click to view available options
Cantidad:
50 x 50 mm
100 x 100 mm
100 x 500 mm
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
7429-90-5
Al
26.98
MFCD00134029
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
5359268
CHEBI:33629
[Al]
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
7429-90-5
Al
26.98
MFCD00134029
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
5359268
CHEBI:33629
[Al]
Forma: Aprox. 1,7g/50 x 50 mm; templado: enrollado
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Aluminum
Color Plata
Aspecto Silver-colored foil
Densidad 2.7g/cm3
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.997% (Metals basis)
Cantidad 50 x 50 mm
Nombre IUPAC aluminio
Olor Odorless
Formulario Lámina, 0,25 mm de grosor