Learn More
Alfa Aesar™ Aluminum fluoride, anhydrous, 99.99% (metals basis)
Marca:  Alfa Aesar™ 044435.18
Detalles adicionales : CAS : 7784-18-1 Peso : 0.05000kg
Cantidad. 50g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11490730
  • 322.00€ / 50 g
Stock EU 2
Añadir a la cesta
Especificaciones
7784-18-1
AlF3
MFCD00003426
Especificaciones
Aluminum fluoride
7784-18-1
AlF3
14,339
Powder
2.882g/mL
1291°C (sublimation)
Anhydrous
(metals basis)
MFCD00003426
83.98
99.99%
Hygroscopic
50g