Learn More
Eppendorf™ Rotores de aluminio de ángulo fijo
Utilice estos rotores para una gran variedad de aplicaciones. Los rotores de ángulo fijo de aluminio Eppendorf™ son ideales para laboratorios moleculares y biológicos.
Marca:  Eppendorf™ 5490061004
Detalles adicionales : Peso : 1.26000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10406332
  • 633.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío
12-03-2020
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Opción de cuatro rotores diferentes
  • Rotor estándar que puede aceptar tubos de 1.5 ml/2.0 ml
  • Los kits y tiras para PCR* y las columnas de centrifugación se pueden centrifugar en el rotor correspondiente
Especificaciones
Especificaciones
Aluminio
Rotor de ángulo fijo
24 x 1.5/2 ml
16400 rpm
Videos
Documentos
Ver productos accesorios