Learn More
Óxido de aluminio, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7051491
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
555-75-9
C6H15AlO3-3
162.165
MFCD00009658
JBRFPFQROJYWFN-UHFFFAOYSA-N
acmc-209lnt
70700059
aluminio; etanolato
CC[O-].CC[O-].CC[O-].[Al]
555-75-9
C6H15AlO3-3
162.165
MFCD00009658
JBRFPFQROJYWFN-UHFFFAOYSA-N
acmc-209lnt
70700059
aluminio; etanolato
CC[O-].CC[O-].CC[O-].[Al]
Aluminum ethoxide is mainly used in industrial settings. It is used as a reducing agent for aldehyde, ketones, polymerization catalyst. Used in the sol-gel process preparation of high purity aluminum sesquioxide. It also used as a reducing reagent, for carbonyl compounds that restore to alcohol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Aluminum ethoxide
Punto de fusión 154°C to 159°C
Color Blanco
Densidad 1.142 g/mL
Punto de ebullición 320°C
Fórmula lineal Al(OC2H5)3
Cantidad 10 g
Número UN UN2925
Sensibilidad Moisture sensitive
Índice Merck 14,338
Información de solubilidad Soluble in hot xylene,cholorobenzene. Reacts with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.16
Forma física Polvo/trozos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Trietanolato de aluminio
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sólido inflamable Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .