Learn More
Tenak™ Eco AluRack for Microtiter Plates
Providing different shelf heights depending on preference. Tenak™ Aluminum Eco AluRacks for Microtiter Plates can be used with all freezer models.
Marca: Tenak™ TE15116
Detalles adicionales : Peso : 1.60000kg
Descripción
- Una gama de alturas de estante disponibles
- Las gradillas puede usarse como una placa por estante o las planchas se pueden apilar
- Fabricado con aluminio
Especificaciones
Eco AluRack | |
Placas (42) | |
42 | |
Sí | |
1 paquetes | |
135 x 92 x 714 mm | |
714 mm |
Para estantes de 16 mm de altura | |
Aluminio | |
42 | |
Para MTP, congeladores horizontales | |
1 paquetes | |
92 mm | |
135 mm |