Learn More
Tenak™ Eco AluRack for Upright Freezers
Providing a whole new way of making storage racks. Tenak™ Eco AluRacks for Upright Freezers fit into any freezer and can be used with all standard cryoboxes.
Marca: Tenak™ TE11332
Detalles adicionales : Peso : 1.40000kg
Descripción
- Fabricadas en aluminio resistente al agua de mar
- Disponibles en una gama de alturas de caja
- Se pueden utilizar con todas las marcas de congeladores
- Se vende sin criocajas
Especificaciones
Eco AluRack | |
3 x 4 | |
Aluminio | |
Sí | |
1 paquetes | |
558 x 139 x 264 mm | |
264 mm |
Para cajas de 85 mm de altura | |
Cajas (12) | |
12 | |
Para congeladores verticales | |
1 paquetes | |
139 mm | |
558 mm |