Learn More
Statebourne Cryogenics™ BioTrek™ Series Cryogenic Dry Shippers
Designed to transport large or small biological specimens. Statebourne Cryogenics™ BioTrek™ Series Cryogenic Dry Shippers are supplied with neck plugs.
1707.46€ - 3865.19€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Storage of liquid nitrogen
Material Aluminum
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Capacidad (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Capacidad (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
11914225 Ver productos accesorios Statebourne Cryogenics™
9915510
10L 3865.19€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
11904225 Ver productos accesorios Statebourne Cryogenics™
9903030
4.2 L 1707.46€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
17-07-2019
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Offers storage times of up to 18 days, depending on model
  • 3L model includes single canister, 10L model does not include canister system
  • Special internal absorbent material can be charged with liquid nitrogen in minutes to retain cryogenic temperatures for the whole holding time
Especificaciones
Especificaciones
Storage of liquid nitrogen
Aluminum