Learn More
KGW Isotherm™ Matraz Dewar de aluminio
Para la refrigeración de muestras pequeñas. Los matraces Dewar con diseño encapsulado KGW Isotherm™ son adecuados como baño caliente o frío.
Marca:  KGW Isotherm™ 1198
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10458551
  • 1627.10€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 10-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Manipulación sencilla
  • Apto para agitador magnético
  • Completamente plateado
  • Fabricado con vidrio de borosilicato 3.3
  • Tapa de aluminio/poliuretano (no incluida)
Especificaciones
Especificaciones
250mm
195 mm
Vidrio de borosilicato
280mm
5300 ml
Técnica de laboratorio, técnica medicinal
195 mm
Plata
Aluminio